Learn More
CD4 Rat, PE, Clone: RM4-5, enQuireBio™
Rat Monoclonal Antibody
115.50 CHF - 128.10 CHF
Spezifikation
| Antigen | CD4 |
|---|---|
| Klon | RM4-5 |
| Konzentration | 0.5mg/mL |
| Anwendungen | Flow Cytometry |
| Klassifikation | Monoclonal |
| Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
|
15962618
|
EnquireBio
QAB9-PE-25ug |
25 μg |
115.50 CHF
25 Mikrogramm |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | |||||
|
15952618
|
EnquireBio
QAB9-PE-100ug |
100 μg |
128.10 CHF
100 Mikrogramm |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | |||||
Spezifikation
| CD4 | |
| 0.5mg/mL | |
| Monoclonal | |
| Rat | |
| 10 mM NaH2PO4, 150 mM NaCl, 0.09% NaN3, 0.1% gelatin, pH7.2 | |
| 12504 | |
| IgG2a κ | |
| Protein A/G Purified |
| RM4-5 | |
| Flow Cytometry | |
| PE | |
| RUO | |
| NP_038516 | |
| Cd4 | |
| Primary | |
| Store at 2-4°C. |