Learn More
CD4 Rat, PE, Clone: RM4-5, enQuireBio™
Rat Monoclonal Antibody
115.50 CHF - 128.10 CHF
Spezifikation
Antigen CD4
Klon RM4-5
Konzentration 0.5mg/mL
Anwendungen Flow Cytometry
Klassifikation Monoclonal
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
15962618
Unterlagen ansehen
EnquireBio
QAB9-PE-25ug
25 μg
115.50 CHF
25 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
15952618
Unterlagen ansehen
EnquireBio
QAB9-PE-100ug
100 μg
128.10 CHF
100 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Spezifikation
CD4
0.5mg/mL
Monoclonal
Rat
10 mM NaH2PO4, 150 mM NaCl, 0.09% NaN3, 0.1% gelatin, pH7.2
12504
IgG2a κ
Protein A/G Purified
RM4-5
Flow Cytometry
PE
RUO
NP_038516
Cd4
Primary
Store at 2-4°C.