Learn More
CD4 Rat, PE, Clone: RM4-5, enQuireBio™
Rat Monoclonal Antibody
Marke:  EnquireBio QAB9-PE-100ug
Additional Details : Gewicht : 0.01000kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15952618
  • 94.10 CHF / 100 Mikrogramm
Verfügbar ab: 08-07-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Spezifikation
CD4
Monoclonal
0.5mg/mL
10 mM NaH2PO4, 150 mM NaCl, 0.09% NaN3, 0.1% gelatin, pH7.2
Cd4
Protein A/G Purified
RUO
12504
IgG2a κ
Flow Cytometry
RM4-5
PE
NP_038516
Rat
100 μg
Primary
Store at 2-4°C.