missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

CD4 Rat, APC-Cy7, Clone: RM4-5, enQuireBio™

Rat Monoclonal Antibody

Marke:  EnquireBio QAB9-APC7-25ug

 Lernen Sie weitere Varianten dieses

Artikelnummer. 15972608

  • 122.00 CHF / 25 Mikrogramm
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 23-09-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Beschreibung

Beschreibung

Spezifikation

Spezifikation

CD4
Monoclonal
0.5mg/mL
10 mM NaH2PO4, 150 mM NaCl, 0.09% NaN3, 0.1% gelatin, pH7.2
Cd4
Protein A/G Purified
RUO
12504
IgG2a κ
Flow Cytometry
RM4-5
APC-Cyanine7
NP_038516
Rat
25 μg
Primary
Store at 2-4°C.
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Aktionen

Aktionen

Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts
CD4 Rat, APC-Cy7, Clone: RM4-5, enQuireBio™ > 25 μg

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt