missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
CD4 Rat, APC-Cy7, Clone: RM4-5, enQuireBio™
Rat Monoclonal Antibody
128.10 CHF - 258.30 CHF
Spezifikation
| Antigen | CD4 |
|---|---|
| Klon | RM4-5 |
| Konzentration | 0.5mg/mL |
| Anwendungen | Flow Cytometry |
| Klassifikation | Monoclonal |
| Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
|
15972608
|
EnquireBio
QAB9-APC7-25ug |
25 μg |
128.10 CHF
25 Mikrogramm |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | |||||
|
15962608
|
EnquireBio
QAB9-APC7-100ug |
100 μg |
258.30 CHF
100 Mikrogramm |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | |||||
Spezifikation
| CD4 | |
| 0.5mg/mL | |
| Monoclonal | |
| Rat | |
| 10 mM NaH2PO4, 150 mM NaCl, 0.09% NaN3, 0.1% gelatin, pH7.2 | |
| 12504 | |
| IgG2a κ | |
| Protein A/G Purified |
| RM4-5 | |
| Flow Cytometry | |
| APC-Cyanine7 | |
| RUO | |
| NP_038516 | |
| Cd4 | |
| Primary | |
| Store at 2-4°C. |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts