Learn More
CD4 Mouse, PE-Cy7, Clone: SK3, enQuireBio™
Mouse Monoclonal Antibody
263.00 CHF - 2305.00 CHF
Spezifikation
Antigen | CD4 |
---|---|
Klon | SK3 |
Konzentration | 5μL/Test |
Anwendungen | Flow Cytometry |
Klassifikation | Monoclonal |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15901488
|
EnquireBio
QAB10-PE7-25TESTS |
25 Tests |
263.00 CHF
25 Tests |
Verfügbar ab: 01-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15991478
|
EnquireBio
QAB10-PE7-100TESTS |
100 Tests |
520.00 CHF
100 Tests |
Verfügbar ab: 01-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15911488
|
EnquireBio
QAB10-PE7-500TESTS |
500 Tests |
2305.00 CHF
500 Tests |
Verfügbar ab: 01-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Spezifikation
CD4 | |
5μL/Test | |
Monoclonal | |
Mouse | |
10 mM NaH2PO4, 150 mM NaCl, 0.09% NaN3, 0.1% gelatin, pH7.2 | |
920 | |
IgG1 κ | |
Protein A/G Purified |
SK3 | |
Flow Cytometry | |
PE-Cyanine7 | |
RUO | |
NP_001181945 | |
CD4 | |
Primary | |
Store at 2-4°C. |