Learn More
CD4 Mouse, PE-Cy7, Clone: SK3, enQuireBio™
Mouse Monoclonal Antibody
Marke:  EnquireBio QAB10-PE7-25Tests
Additional Details : Gewicht : 0.01000kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15901488
  • 263.00 CHF / 25 Tests
Verfügbar ab: 08-07-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Spezifikation
CD4
Monoclonal
5μL/Test
10 mM NaH2PO4, 150 mM NaCl, 0.09% NaN3, 0.1% gelatin, pH7.2
CD4
Protein A/G Purified
RUO
920
IgG1 κ
Flow Cytometry
SK3
PE-Cyanine7
NP_001181945
Mouse
25 Tests
Primary
Store at 2-4°C.