Learn More
IBA Lifesciences CD4 Isolationskit für FABian™, Maus
Alle ansehen IBA Lifesciences Produkte
Click to view available options
Menge:
1 Kit
10 Kits
Packungsgröße:
1 Set
10 Sets
Beschreibung
Spezifikation
Spezifikation
| Produkttyp | Magnetloses Zellisolationskit |
| Inhalt und Lagerung | 2 °C bis 8 °C |
| Spenderquelle | Mäusemilz |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Isolation of label-free cells |
| Ausreichend für | 3x107 Zielzellen/Säule |
| Menge | 10 Kits |