Learn More
IBA Lifesciences CD4 Isolation Kit für FABian™
Artikelnummer. 15849774 Alle ansehen IBA Lifesciences Produkte
Click to view available options
Menge:
10 Kits, human
1 Kits, human
Packungsgröße:
1 Set
10 Sets
Artikelnummer. 15849774
Marke: IBA Lifesciences 66002001
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
IBA GmbH™ CD4 Isolationskit für FABian™ für eine reversible Zellisolierung, das unmarkierte Zielzellen liefert.
  • Das Kit wird für die Aufreinigung von CD4 positiven T-Zellen aus Vollblut oder Buffy-Coat in Verbindung mit dem FABian™ System verwendet.
  • Es enthält CD4-Fab-Strep (human), die Zellisolationssäule, den Zellisolierungspuffer, das Biotin für die Elution der Zellen sowie Röhrchen und eine Spritze mit Luer-Lock-Adapter.
  • Jedes Kit ist ausreichend für eine FABian™ Aufreinigung, um Zellen aus 9 ml Vollblut zu isolieren.
Spezifikation
Produkttyp Magnetloses Zellisolationskit
Inhalt und Lagerung 2 °C bis 8 °C
Spenderquelle Menschliches Vollblut
Zur Verwendung mit (Anwendung) Isolation of label-free cells
Ausreichend für 9 ml Vollblut
Menge 1 Kits, human