Learn More
IBA Lifesciences CD4 Fab-TACS™ Schwerkraftkit, Maus
Alle ansehen IBA Lifesciences Produkte
Click to view available options
Menge:
10 Säulen
4 Säulen
Packungsgröße:
10 Sets
4 Sets
Beschreibung
Spezifikation
Spezifikation
| Inhalt und Lagerung | 2 °C bis 8 °C |
| Menge | 10 Säulen |
| Typ | Magnetloses Zellisolationskit |
| Spezies | Maus |
| Ausreichend für | 1x108 Zielzellen/Säule |