Learn More
IBA Lifesciences CD4+ CD25+ Treg Fab Streptamer™ Trenn-Kit MB
Artikelnummer. 15352086 Alle ansehen IBA Lifesciences Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
1 Kit
Packungsgröße:
1 Set
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15352086 1 Kit 1 Set
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 15352086 Lieferant IBA Lifesciences Lieferanten-Nr. 68000205
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
IBA Lifesciences™ CD4++ CD25++ Treg Fab Streptamer™ Isolationskit MB ist für die reversible Zellisolierung, die markierungsfreie Zielzellen liefert, bestimmt.
  • Strep-Tactin™ Magnetic Microbeads für Fab Streptamers™; 3 Röhrchen für 5 x 108 je Zelle
  • CD4 Fab-Strep, human, zur Isolierung von T-Zellen, 1 Fläschchen für 1 x 109 Zellen
  • CD25 Fab-Strep, human, zur Isolierung von T-Zellen, 1 Fläschchen für 5 x 108 Zellen
  • Biotin-Stammlösung für Streptamer™-Technologie; 3 x1 ml
  • Puffer-IS, Streptamer™ Waschpuffer, 10 x konzentriert; 2 x 50 ml
  • Die Isolierung humaner regulatorischer CD4+ CD25+-T-Gedächtniszellen erfolgt durch serielle doppelt positive Selektion. In einem ersten Schritt werden PBMCs mit magnetischen CD4 Fab Streptamers™ markiert. Markierte Zellen werden in einem starken Magneten (StrepMan, horizontale Position) isoliert, wo sie zur Röhrchenwand an der Magnetseite wandern. Diese CD4-positive Zellfraktion wird gesammelt, und Zellen werden von allen Kennzeichnungsreagenzien befreit, indem Biotin in einem starken Magneten hinzugefügt wird (StrepMan, aufrechte Position). Die magnetischen Streptamers™ wandern zur Röhrchenwand, und die Zellen ohne Markierung verbleiben im Überstand. Biotin wird durch Waschen beseitigt. Die reinen und markierungsfreien positiven CD4-Zellen werden nach dem gleichen Verfahren einer zweiten positiven Selektion mit magnetischen CD25 Fab Streptamers™ unterzogen.
  • Das resultierende Zellpräparat wird mit regulatorischen CD4+ CD25+-T-Zellen mit einem Reinheitsgrad von über 90 % stark angereichert. Es sind keine Säulen erforderlich.
Spezifikation
Produkttyp PBMC-Isolations-Kit
Spenderquelle PBMC
Menge 1 Kit