missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

CD38 Mouse, FITC, Clone: HIT2, enQuireBio™

Mouse Monoclonal Antibody

Marke:  EnquireBio QAB38-F-25Tests

 Lernen Sie weitere Varianten dieses

Artikelnummer. 15911918

  • 110.00 CHF / 25 Tests
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 18-09-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Beschreibung

Beschreibung

Spezifikation

Spezifikation

CD38
Monoclonal
5μL/Test
10 mM NaH2PO4, 150 mM NaCl, 0.09% NaN3, 0.1% gelatin, pH7.2
CD38
Protein A/G Purified
RUO
952
IgG1 κ
Flow Cytometry
HIT2
FITC
NP_001766
Mouse
25 Tests
Primary
Store at 2-4°C.
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Aktionen

Aktionen

Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts
CD38 Mouse, FITC, Clone: HIT2, enQuireBio™ > 25 Tests

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt