missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
CD38 Mouse, FITC, Clone: HIT2, enQuireBio™
Mouse Monoclonal Antibody
110.00 CHF - 172.00 CHF
Spezifikation
Antigen | CD38 |
---|---|
Klon | HIT2 |
Konzentration | 5μL/Test |
Anwendungen | Flow Cytometry |
Klassifikation | Monoclonal |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15911918
|
EnquireBio
QAB38-F-25Tests |
25 Tests |
110.00 CHF
25 Tests |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | |||||
15901918
|
EnquireBio
QAB38-F-100Tests |
100 Tests |
172.00 CHF
100 Tests |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | |||||
Spezifikation
CD38 | |
5μL/Test | |
Monoclonal | |
Mouse | |
10 mM NaH2PO4, 150 mM NaCl, 0.09% NaN3, 0.1% gelatin, pH7.2 | |
952 | |
IgG1 κ | |
Protein A/G Purified |
HIT2 | |
Flow Cytometry | |
FITC | |
RUO | |
NP_001766 | |
CD38 | |
Primary | |
Store at 2-4°C. |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
CD38 Mouse, FITC, Clone: HIT2, enQuireBio™