Learn More
CD38 Mouse anti-Human, BB700, Clone: HIT2, BD Horizon™
Mouse Monoclonal Antibody
370.00 CHF - 935.00 CHF
Spezifikation
Antigen | CD38 |
---|---|
Klon | HIT2 |
Anwendungen | Flow Cytometry |
Klassifikation | Monoclonal |
Konjugat | Brilliant Blue 700 (BB700) |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15835059
|
BD Biosciences
566446 |
25 Tests |
370.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 23-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15825059
|
BD Biosciences
566445 |
100 Tests |
935.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 23-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
CD38 Monoclonal antibody specifically detects CD38 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry.Spezifikation
CD38 | |
Flow Cytometry | |
Brilliant Blue 700 (BB700) | |
RUO | |
IgG1 κ | |
Refrigerate (2 to 8°C) |
HIT2 | |
Monoclonal | |
Mouse | |
Human | |
Primary | |
CD38 |