Learn More
CD38 Mouse anti-Human, BB700, Clone: HIT2, BD Horizon™
Mouse Monoclonal Antibody
Marke:  BD Biosciences 566446
Additional Details : Gewicht : 0.00800kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15835059
  • 370.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 17-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
CD38 Monoclonal antibody specifically detects CD38 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry.
Spezifikation
Spezifikation
CD38
Monoclonal
Brilliant Blue 700 (BB700)
25 Tests
Primary
Human
IgG1 κ
Flow Cytometry
HIT2
Mouse
RUO
CD38
Refrigerate (2 to 8°C)