Learn More
CD357 / GITR Rat, PE, Clone: DTA-1, enQuireBio™
Rat Monoclonal Antibody
Marke:  EnquireBio QAB72-PE-25ug
Additional Details : Gewicht : 0.01000kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15992408
  • 131.00 CHF / 25 Mikrogramm
Verfügbar ab: 02-07-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Spezifikation
CD357 / GITR
Monoclonal
0.5mg/mL
10mM Tris, 150 mM NaCl, 0.05% BSA, 0.05% NaN3, pH8
Tnfrsf18
Protein A/G Purified
RUO
21936
IgG2b
Flow Cytometry
DTA-1
PE
NP_033426
Rat
25 μg
Primary
Store at 2-4°C.