missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
CD357 / GITR Rat, PE, Clone: DTA-1, enQuireBio™
Rat Monoclonal Antibody
166.95 CHF - 389.55 CHF
Spezifikation
| Antigen | CD357 / GITR |
|---|---|
| Klon | DTA-1 |
| Konzentration | 0.5mg/mL |
| Anwendungen | Flow Cytometry |
| Klassifikation | Monoclonal |
| Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
|
15992408
|
EnquireBio
QAB72-PE-25ug |
25 μg |
166.95 CHF
25 Mikrogramm |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | |||||
|
15982408
|
EnquireBio
QAB72-PE-100ug |
100 μg |
389.55 CHF
100 Mikrogramm |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | |||||
Spezifikation
| CD357 / GITR | |
| 0.5mg/mL | |
| Monoclonal | |
| Rat | |
| 10mM Tris, 150 mM NaCl, 0.05% BSA, 0.05% NaN3, pH8 | |
| 21936 | |
| IgG2b | |
| Protein A/G Purified |
| DTA-1 | |
| Flow Cytometry | |
| PE | |
| RUO | |
| NP_033426 | |
| Tnfrsf18 | |
| Primary | |
| Store at 2-4°C. |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts