Learn More
CD32 Rat, PE-Cy7, Clone: 2.4G2, enQuireBio™
Rat Monoclonal Antibody
154.35 CHF - 414.75 CHF
Spezifikation
| Antigen | CD32 |
|---|---|
| Klon | 2.4G2 |
| Konzentration | 0.5mg/mL |
| Anwendungen | Flow Cytometry |
| Klassifikation | Monoclonal |
| Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
|
15992588
|
EnquireBio
QAB87-PE7-25ug |
25 μg |
154.35 CHF
25 Mikrogramm |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | |||||
|
15982588
|
EnquireBio
QAB87-PE7-100ug |
100 μg |
414.75 CHF
100 Mikrogramm |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | |||||
Spezifikation
| CD32 | |
| 0.5mg/mL | |
| Monoclonal | |
| Rat | |
| 10 mM NaH2PO4, 150 mM NaCl, 0.09% NaN3, 0.1% gelatin, pH7.2 | |
| 14131 | |
| IgG2b | |
| Protein A/G Purified |
| 2.4G2 | |
| Flow Cytometry | |
| PE-Cyanine7 | |
| RUO | |
| XP_006496722 | |
| FCGR2b | |
| Primary | |
| Store at 2-4°C. |