Learn More
CD32 Rat, PE-Cy7, Clone: 2.4G2, enQuireBio™
Rat Monoclonal Antibody
154.35 CHF - 414.75 CHF
Spezifikation
Antigen CD32
Klon 2.4G2
Konzentration 0.5mg/mL
Anwendungen Flow Cytometry
Klassifikation Monoclonal
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
15992588
Unterlagen ansehen
EnquireBio
QAB87-PE7-25ug
25 μg
154.35 CHF
25 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
15982588
Unterlagen ansehen
EnquireBio
QAB87-PE7-100ug
100 μg
414.75 CHF
100 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Spezifikation
CD32
0.5mg/mL
Monoclonal
Rat
10 mM NaH2PO4, 150 mM NaCl, 0.09% NaN3, 0.1% gelatin, pH7.2
14131
IgG2b
Protein A/G Purified
2.4G2
Flow Cytometry
PE-Cyanine7
RUO
XP_006496722
FCGR2b
Primary
Store at 2-4°C.