Learn More
CD32 Rat, PE-Cy7, Clone: 2.4G2, enQuireBio™
Rat Monoclonal Antibody
Marke: EnquireBio QAB87-PE7-25ug
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Spezifikation
| CD32 | |
| Monoclonal | |
| 0.5mg/mL | |
| 10 mM NaH2PO4, 150 mM NaCl, 0.09% NaN3, 0.1% gelatin, pH7.2 | |
| FCGR2b | |
| Protein A/G Purified | |
| RUO | |
| 14131 | |
| IgG2b |
| Flow Cytometry | |
| 2.4G2 | |
| PE-Cyanine7 | |
| XP_006496722 | |
| Rat | |
| 25 μg | |
| Primary | |
| Store at 2-4°C. |