Learn More
CD32 Rat, PE, Clone: 2.4G2, enQuireBio™
Rat Monoclonal Antibody
Marke:  EnquireBio QAB87-PE-25ug
Additional Details : Gewicht : 0.01000kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15972588
  • 94.10 CHF / 25 Mikrogramm
Verfügbar ab: 04-07-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Spezifikation
CD32
Monoclonal
0.5mg/mL
10 mM NaH2PO4, 150 mM NaCl, 0.09% NaN3, 0.1% gelatin, pH7.2
FCGR2b
Protein A/G Purified
RUO
14131
IgG2b
Flow Cytometry
2.4G2
PE
XP_006496722
Rat
25 μg
Primary
Store at 2-4°C.