Learn More
CD32 Rat, PE, Clone: 2.4G2, enQuireBio™
Rat Monoclonal Antibody
94.10 CHF - 288.00 CHF
Spezifikation
Antigen | CD32 |
---|---|
Klon | 2.4G2 |
Konzentration | 0.5mg/mL |
Anwendungen | Flow Cytometry |
Klassifikation | Monoclonal |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15972588
|
EnquireBio
QAB87-PE-25UG |
25 μg |
94.10 CHF
25 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 21-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15962588
|
EnquireBio
QAB87-PE-100UG |
100 μg |
288.00 CHF
100 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 21-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Spezifikation
CD32 | |
0.5mg/mL | |
Monoclonal | |
Rat | |
10 mM NaH2PO4, 150 mM NaCl, 0.09% NaN3, 0.1% gelatin, pH7.2 | |
14131 | |
IgG2b | |
Protein A/G Purified |
2.4G2 | |
Flow Cytometry | |
PE | |
RUO | |
XP_006496722 | |
FCGR2b | |
Primary | |
Store at 2-4°C. |