Learn More
CD31 / PECAM-1 Rabbit, Clone: C31/1395R, enQuireBio™
Rabbit Monoclonal Antibody
Marke:  EnquireBio 5175-RBM11-P1
449.92 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15910638
  • 523.00 CHF / 100 Mikrogramm
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 01-10-2025
Spezifikation
CD31 / PECAM-1
Cell surface and cytoplasmic
C31/1395R
Unconjugated
XP_005276940
Rabbit
∽100kDa (endothelium) and ∽130kDa (platelets)
Protein A/G Purified
RUO
5175
IgG κ
Immunohistochemistry
Monoclonal
200μg/mL
10mM PBS with or without 0.05% BSA and 0.05% azide.
PECAM1
Human recombinant full-length CD31 protein
Jurkat cells. Tonsil or Angiosarcoma.
100 μg
Primary
Short term: Store at 2-4°C. Long term, aliquot and store at -20°C.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
CD31 / PECAM-1 Rabbit, Clone: C31/1395R, enQuireBio™ > 100 μg