missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
CD31 / PECAM-1 Rabbit, Clone: C31/1395R, enQuireBio™
Rabbit Monoclonal Antibody
234.00 CHF - 449.92 CHF
Spezifikation
| Antigen | CD31 / PECAM-1 |
|---|---|
| Klon | C31/1395R |
| Konzentration | 200μg/mL |
| Anwendungen | Immunohistochemistry |
| Klassifikation | Monoclonal |
| Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
|
15900638
|
EnquireBio
5175-RBM11-P0 |
20 μg | |||||||
|
15910638
|
EnquireBio
5175-RBM11-P1 |
100 μg |
549.15 CHF 449.92 CHF / 100 Mikrogramm Sparen 99.23 CHF 18% Rabatt |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | |||||
Spezifikation
| CD31 / PECAM-1 | |
| 200μg/mL | |
| Monoclonal | |
| Rabbit | |
| 10mM PBS with or without 0.05% BSA and 0.05% azide. | |
| 5175 | |
| Human recombinant full-length CD31 protein | |
| Primary | |
| Short term: Store at 2-4°C. Long term, aliquot and store at -20°C. | |
| ∽100kDa (endothelium) and ∽130kDa (platelets) |
| C31/1395R | |
| Immunohistochemistry | |
| Unconjugated | |
| RUO | |
| XP_005276940 | |
| PECAM1 | |
| IgG κ | |
| Protein A/G Purified | |
| Cell surface and cytoplasmic | |
| Jurkat cells. Tonsil or Angiosarcoma. |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts