Learn More
IBA Lifesciences CD31 Isolation Kit für FABian™
Alle ansehen IBA Lifesciences Produkte
Click to view available options
Menge:
10 Kits, human
1 Kits, human
Packungsgröße:
1 Set
10 Sets
Beschreibung
Spezifikation
Spezifikation
| Produkttyp | Magnetloses Zellisolationskit |
| Inhalt und Lagerung | 2 °C bis 8 °C |
| Spenderquelle | Menschliches Vollblut oder Buffy-Coat |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Isolation of label-free cells |
| Ausreichend für | 9 ml Vollblut |
| Menge | 10 Kits, human |