missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

CD300a/LMIR1 Antibody, Novus Biologicals™

Rabbit Polyclonal Antibody

187.00 CHF - 608.00 CHF

Spezifikation

Antigen CD300a/LMIR1
Verdünnung Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin 1:20 - 1:50
Anwendungen Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Klassifikation Polyclonal
Konjugat Unconjugated
Mehr Spezifikationen ansehen

Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
18439890
Unterlagen ansehen
Novus Biologicals
NBP1-84431-25ul
25 μL
187.00 CHF
25 Mikroliter
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
18751704
Unterlagen ansehen
Novus Biologicals
NBP1-84431
608.00 CHF
0.10 Milliliter
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Beschreibung

Beschreibung

CD300a/LMIR1 Polyclonal specifically detects CD300a/LMIR1 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin.
Spezifikation

Spezifikation

CD300a/LMIR1
Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Unconjugated
RUO
Human
CD300a antigenCMRF35H9, CD300a molecule, CLM-8, CMRF-35H, CMRF35-H, CMRF35H leukocyte immunoglobulin-like receptor, CMRF35-H9, CMRF-35-H9CD300 antigen-like family member A, CMRF35HIRp60, CMRF35-like molecule 8, IgSF12, IGSF12NK inhibitory receptor, Immunoglobulin superfamily member 12, Inhibitory receptor protein 60, IRC1, IRC1/IRC2, IRC2, Irp60, leukocyte membrane antigen
CD300A
IgG
Affinity Purified
Specificity of antibody verified on a Protein Array containing target protein plus 383 other non-specific proteins.
Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin 1:20 - 1:50
Polyclonal
Rabbit
Mast Cell Markers
PBS (pH 7.2) and 40% Glycerol with 0.02% Sodium Azide
11314
This antibody was developed against Recombinant Protein corresponding to amino acids:SGDHSELSQNPKQASPREELHYASVVFDSNTNRIAAQRPREEEPDSDYSVIRK
Primary
Store at 4C short term. Aliquot and store at -20C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Product Certifications

For Research Use Only

Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt