Learn More
CD3 Mouse, Qfluor 710, Clone: OKT3, enQuireBio™
Mouse Monoclonal Antibody
166.95 CHF - 310.80 CHF
Spezifikation
Antigen CD3
Klon OKT3
Konzentration 5μL/Test
Anwendungen Flow Cytometry
Klassifikation Monoclonal
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
15972138
Unterlagen ansehen
EnquireBio
QAB5-QF710-25Tests
25 Tests
166.95 CHF
25 Tests
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
15962138
Unterlagen ansehen
EnquireBio
QAB5-QF710-100Tests
100 Tests
310.80 CHF
100 Tests
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Spezifikation
CD3
5μL/Test
Monoclonal
Mouse
10 mM NaH2PO4, 150 mM NaCl, 0.09% NaN3, 0.1% gelatin, pH7.2
916
IgG2a κ
Protein A/G Purified
OKT3
Flow Cytometry
Qfluor 710
RUO
NP_000724
CD3E
Primary
Store at 2-4°C.