Learn More
CD3 Mouse, Qfluor 710, Clone: OKT3, enQuireBio™
Mouse Monoclonal Antibody
Marke:  EnquireBio QAB5-QF710-100Tests
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15962138
  • 310.80 CHF / 100 Tests
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Spezifikation
CD3
Monoclonal
5μL/Test
10 mM NaH2PO4, 150 mM NaCl, 0.09% NaN3, 0.1% gelatin, pH7.2
CD3E
Protein A/G Purified
RUO
916
IgG2a κ
Flow Cytometry
OKT3
Qfluor 710
NP_000724
Mouse
100 Tests
Primary
Store at 2-4°C.