Learn More
CD3 Mouse, PE, Clone: OKT3, enQuireBio™
Mouse Monoclonal Antibody
115.50 CHF - 193.20 CHF
Spezifikation
| Antigen | CD3 |
|---|---|
| Klon | OKT3 |
| Konzentration | 5μL/Test |
| Anwendungen | Flow Cytometry |
| Klassifikation | Monoclonal |
| Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
|
15922138
|
EnquireBio
QAB5-PE-25Tests |
25 Tests |
115.50 CHF
25 Tests |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | |||||
|
15912138
|
EnquireBio
QAB5-PE-100Tests |
100 Tests |
193.20 CHF
100 Tests |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | |||||
Specifications
| CD3 | |
| 5μL/Test | |
| Monoclonal | |
| Mouse | |
| 10 mM NaH2PO4, 150 mM NaCl, 0.09% NaN3, 0.1% gelatin, pH7.2 | |
| 916 | |
| IgG2a κ | |
| Protein A/G Purified |
| OKT3 | |
| Flow Cytometry | |
| PE | |
| RUO | |
| NP_000724 | |
| CD3E | |
| Primary | |
| Store at 2-4°C. |