Learn More
CD3 Mouse, PE, Clone: OKT3, enQuireBio™
Mouse Monoclonal Antibody
Marke: EnquireBio QAB5-PE-25Tests
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Spezifikation
| CD3 | |
| Monoclonal | |
| 5μL/Test | |
| 10 mM NaH2PO4, 150 mM NaCl, 0.09% NaN3, 0.1% gelatin, pH7.2 | |
| CD3E | |
| Protein A/G Purified | |
| RUO | |
| 916 | |
| IgG2a κ |
| Flow Cytometry | |
| OKT3 | |
| PE | |
| NP_000724 | |
| Mouse | |
| 25 Tests | |
| Primary | |
| Store at 2-4°C. |