Learn More
IBA Lifesciences CD3 + CD62 L+ CD45 RO+- Tcm Fab Streptamer™ Trenn- Kit MB
Artikelnummer. 15362086 Alle ansehen IBA Lifesciences Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
1 Kit
Packungsgröße:
1 Set
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15362086 1 Kit 1 Set
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 15362086 Lieferant IBA Lifesciences Lieferanten-Nr. 68000212
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Das IBA Livesciences™ CD3+ CD62L+ CD45RO+ Tcm Fab Streptamer™ Isolationskit MB ist für die reversible Zellisolierung, die markierungsfreie Zielzellen liefert, bestimmt.
  • Strep-Tactin™ Magnetic Microbeads für Fab Streptamers™; 4 Röhrchen für 5 x 108 je Zelle
  • CD3 Fab-Strep, human, zur Isolierung von T-Zellen, 1 Fläschchen für 1 x 109 Zellen
  • CD62L Fab-Strep, human zur Isolierung von T-Zellen; 1 Fläschchen für 5 x 109 Zellen
  • CD45RO Fab-Strep, human, zur Isolierung von T-Zellen, 1 Fläschchen für 2 x 108 Zellen
  • Biotin-Stammlösung für Streptamer™-Technologie; 3 x1 ml
  • Puffer-IS, Streptamer™ Waschpuffer, 10 x konzentriert; 2 x 50 ml
  • Die Isolierung humaner CD3 + CD62 L+ CD45RO+ zentraler T-Gedächtniszellen erfolgt durch serielle dreifache positive Selektion. In einem ersten Schritt werden PBMCs mit magnetischen CD3 Fab Streptamers™ markiert. Markierte Zellen werden in einem starken Magneten (StrepMan, horizontale Position) isoliert, wo sie zur Röhrchenwand an der Magnetseite wandern. Diese CD3-positive Zellfraktion wird gesammelt, und Zellen werden von allen Kennzeichnungsreagenzien befreit, indem Biotin in einem starken Magneten hinzugefügt wird (StrepMan, aufrechte Position). Die magnetischen Streptamers™ wandern zur Röhrchenwand, und die Zellen ohne Markierung verbleiben im Überstand. Biotin wird durch Waschen beseitigt. Die reinen und markierungsfreien positiven CD3-Zellen werden nach dem gleichen Verfahren einer zweiten positiven Selektion mit magnetischen CD62L Fab Streptamers™ unterzogen. Die CD3 + CD62L+ T-Zellen werden dann einer dritten positiven Selektion mit CD45RO Fab Streptamers™ unterzogen.
  • Das daraus resultierende Zellpräparat ist wird mit CD3 + CD62 L+ CD45RO+ zentralen T-Gedächtniszellen mit einem Reinheitsgrad von über 90 % stark angereichert. Keine Depletionsschritte und keine Säulen erforderlich.
Spezifikation
Zelltyp PBMC
Material Magnetic Microspheres Coated with Strep-Tactin
Anzahl Zellen 1.7 x 109 Zellen
Menge 1 Kit