Learn More
IBA Lifesciences™ CD3/CD28 Streptamer™-Kit, Maus
Artikelnummer. 17540655 Alle ansehen IBA Lifesciences Produkte
Click to view available options
Menge:
1 Kit
Packungsgröße:
1 Set
Artikelnummer. 17540655
Marke: IBA Lifesciences™ 68920050
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
CD3/CD28 Kit für Aktivierung und Expansion von Maus-T-Zellen mit austauschbaren Stimulationsreagenzien für murine Proben für insgesamt 5 x 107 Zellen.
Der CD3/CD28 Streptamer™-Ansatz basiert auf unserer Strep-tag™ Technologie und erleichtert die T-Zellaktivierung und -expansionFab-Fragmente mit geringer Affinität, die zu einem Twin-Strep-Tag™ gegen CD3 und CD28 fusioniert sind (Fab-Streps), werden auf einem Strep-Tactin™-Backbone multimerisiertDer resultierende CD3/CD28 Streptamer™-Komplex stimuliert den T-Zellrezeptor/CD3-Komplex (TCR/CD3; Signal 1) und das co-stimulatorische Molekül CD28 (Signal 2).Die Bereitstellung dieser beiden Signale führt zu einer effizienten T-Zellaktivierung und -proliferation.
Zur In-vitro-Stimulation und Aktivierung werden die löslichen CD3/CD28-Streptamere zu T-Zellen hinzugefügt.Die Zugabe von Biotin kehrt die Multimerisierung um und bewirkt die Dissoziation von Fab-Fragmenten mit geringer Affinität von den Zellen.Somit kann die Stimulation jederzeit beendet werden.
  • Reversible Reagenzien aufgrund von Fab-Fragmenten mit geringer Affinität
  • Präzise definiertes Ende der Stimulation
Spezifikation
Zelltyp Primäre Murine-T-Zellen
Zielspezies Murin
Zur Verwendung mit (Anwendung) Aktivierung und Expansion von T-Zellen
Ausreichend für 5 x 107 Zellen insgesamt
Menge 1 Kit