Learn More
CD28 Golden Hamster, Qfluor 630, Clone: 37.51, enQuireBio™
Golden Hamster Monoclonal Antibody
Marke:  EnquireBio QAB99-QF630-500ug
Additional Details : Gewicht : 0.01000kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15972668
  • 360.00 CHF / 500 Mikrogramm
Verfügbar ab: 26-09-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Spezifikation
CD28
Monoclonal
0.5mg/mL
10 mM NaH2PO4, 150 mM NaCl, 0.09% NaN3, pH 7.2
Cd28
Protein A/G Purified
RUO
12487
IgG
Flow Cytometry, Immunoprecipitation
37.51
Qfluor 630
NP_031668
Golden Syrian Hamster
500 μg
Primary
Short term: Store at 2-4°C. Long term, aliquot and store at -20°C.