Learn More
CD28 Golden Hamster, Qfluor 630, Clone: 37.51, enQuireBio™
Golden Hamster Monoclonal Antibody
239.00 CHF - 360.00 CHF
Spezifikation
Antigen | CD28 |
---|---|
Klon | 37.51 |
Konzentration | 0.5mg/mL |
Anwendungen | Flow Cytometry, Immunoprecipitation |
Klassifikation | Monoclonal |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15962668
|
EnquireBio
QAB99-QF630-100UG |
100 μg |
239.00 CHF
100 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 24-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15972668
|
EnquireBio
QAB99-QF630-500UG |
500 μg |
360.00 CHF
500 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 24-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Spezifikation
CD28 | |
0.5mg/mL | |
Monoclonal | |
Golden Syrian Hamster | |
10 mM NaH2PO4, 150 mM NaCl, 0.09% NaN3, pH 7.2 | |
12487 | |
IgG | |
Protein A/G Purified |
37.51 | |
Flow Cytometry, Immunoprecipitation | |
Qfluor 630 | |
RUO | |
NP_031668 | |
Cd28 | |
Primary | |
Short term: Store at 2-4°C. Long term, aliquot and store at -20°C. |