missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
CD27 Mouse, PE-Cy7, Clone: O323, enQuireBio™
Mouse Monoclonal Antibody
220.50 CHF - 402.15 CHF
Spezifikation
| Antigen | CD27 |
|---|---|
| Klon | O323 |
| Konzentration | 5μL/Test |
| Anwendungen | Flow Cytometry |
| Klassifikation | Monoclonal |
| Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
|
15921898
|
EnquireBio
QAB36-PE7-25Tests |
25 Tests |
220.50 CHF
25 Tests |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | |||||
|
15911898
|
EnquireBio
QAB36-PE7-100Tests |
100 Tests |
402.15 CHF
100 Tests |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | |||||
Spezifikation
| CD27 | |
| 5μL/Test | |
| Monoclonal | |
| Mouse | |
| 10 mM NaH2PO4, 150 mM NaCl, 0.09% NaN3, 0.1% gelatin, pH7.2 | |
| 939 | |
| IgG1 κ | |
| Protein A/G Purified |
| O323 | |
| Flow Cytometry | |
| PE-Cyanine7 | |
| RUO | |
| XP_016875723 | |
| CD27 | |
| Primary | |
| Store at 2-4°C. |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts