Learn More
CD27 Mouse, PE-Cy7, Clone: O323, enQuireBio™
Mouse Monoclonal Antibody
Marke:  EnquireBio QAB36-PE7-25Tests
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15921898
  • 220.50 CHF / 25 Tests
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Spezifikation
CD27
Monoclonal
5μL/Test
10 mM NaH2PO4, 150 mM NaCl, 0.09% NaN3, 0.1% gelatin, pH7.2
CD27
Protein A/G Purified
RUO
939
IgG1 κ
Flow Cytometry
O323
PE-Cyanine7
XP_016875723
Mouse
25 Tests
Primary
Store at 2-4°C.