Beschreibung
CD25/IL-2R alpha Monoclonal antibody specifically detects CD25/IL-2R alpha in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin)
Spezifikation
Spezifikation
| Antigen | CD25/IL-2R alpha |
| Anwendungen | Immunohistochemistry (Paraffin) |
| Klassifikation | Monoclonal |
| Klon | IL2RA/4375R |
| Konzentration | 0.2 mg/ml |
| Konjugat | Unconjugated |
| Verdünnung | Immunohistochemistry-Paraffin 1-2 μg/mL |
| Zusammensetzung | 10mM PBS with 0.05% BSA |
| Gen-Alias | CD25, CD25 antigen, IDDM10, IL-2 receptor subunit alpha, IL2R, IL-2R subunit alpha, IL-2-RA, IL2-RA, interleukin 2 receptor, alpha, interleukin-2 receptor subunit alpha, p55, TAC antigen, TCGFR |
| Wirtsspezies | Rabbit |
| Mehr anzeigen |