Learn More
CD25/IL-2R alpha Antibody (IL2RA/4375R), DyLight 488, Novus Biologicals™
Alle ansehen Bio Techne ProdukteBeschreibung
CD25/IL-2R alpha Monoclonal antibody specifically detects CD25/IL-2R alpha in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin)
Spezifikation
Spezifikation
| Antigen | CD25/IL-2R alpha |
| Anwendungen | Immunohistochemistry (Paraffin) |
| Klassifikation | Monoclonal |
| Klon | IL2RA/4375R |
| Konjugat | DyLight 488 |
| Zusammensetzung | 50 mM Sodium Borate |
| Gen-Alias | CD25, CD25 antigen, IDDM10, IL-2 receptor subunit alpha, IL2R, IL-2R subunit alpha, IL-2-RA, IL2-RA, interleukin 2 receptor, alpha, interleukin-2 receptor subunit alpha, p55, TAC antigen, TCGFR |
| Wirtsspezies | Rabbit |
| Immunogen | Recombinant fragment (around aa1-250) corresponding to human CD25/IL-2R alpha |
| Reinigungsverfahren | Protein A or G purified |
| Mehr anzeigen |