Beschreibung
A recombinant protein antigen with a N-terminal His6-ABP tag corresponding to human MS4A1. The CD20 Recombinant Protein Antigen is derived from E. coli. The CD20 Recombinant Protein Antigen has been validated for the following applications: Antibody Competition.
This is a blocking peptide for NBP1-90052. This is a human recombinant protein expressed in E. coli with a N-terminal His-ABP tag and purified with IMAC chromatography.
Spezifikation
Spezifikation
| Spezies | Human |
| Reinigungsverfahren | Chromatography |
| Reinheit | >80% |
| Inhalt und Lagerung | Store at -20°C. Avoid freeze-thaw cycles. |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Blocking/Neutralizing, Control |
| Gensymbol | MS4A1 |
| Markertyp | Unmarkiert |
| Produkttyp | MS4A1/CD20 |
| Menge | 0,1 mL |
| Kennzeichnung | RUO |
| Mehr anzeigen |
Nur für Forschungszwecke