Learn More
CD20 Mouse, APC, Clone: 2H7, enQuireBio™
Mouse Monoclonal Antibody
Marke:  EnquireBio QAB31-APC-100Tests
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15911828
  • 507.00 CHF / 100 Tests
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 24-09-2025
Spezifikation
CD20
Monoclonal
5μL/Test
10 mM NaH2PO4, 150 mM NaCl, 0.09% NaN3, 0.1% gelatin, pH7.2
MS4A1
Protein A/G Purified
RUO
931
IgG2b κ
Flow Cytometry
2H7
APC
NP_690605
Mouse
100 Tests
Primary
Store at 2-4°C.
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
CD20 Mouse, APC, Clone: 2H7, enQuireBio™ > 100 Tests