Learn More
CD20 Mouse, APC, Clone: 2H7, enQuireBio™
Mouse Monoclonal Antibody
227.00 CHF - 2060.00 CHF
Spezifikation
Antigen CD20
Klon 2H7
Konzentration 5μL/Test
Anwendungen Flow Cytometry
Klassifikation Monoclonal
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
15921828
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
EnquireBio
QAB31-APC-25TESTS
25 Tests
227.00 CHF
25 Tests
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 05-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15911828
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
EnquireBio
QAB31-APC-100TESTS
100 Tests
468.00 CHF
100 Tests
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 05-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15931828
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
EnquireBio
QAB31-APC-500TESTS
500 Tests
2060.00 CHF
500 Tests
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 05-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Spezifikation
CD20
5μL/Test
Monoclonal
Mouse
10 mM NaH2PO4, 150 mM NaCl, 0.09% NaN3, 0.1% gelatin, pH7.2
931
IgG2b κ
Protein A/G Purified
2H7
Flow Cytometry
APC
RUO
NP_690605
MS4A1
Primary
Store at 2-4°C.