Learn More
CD2 Mouse, PE, Clone: RPA-2.10, enQuireBio™
Mouse Monoclonal Antibody
Marke:  EnquireBio QAB1-PE-25Tests
Additional Details : Gewicht : 0.01000kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15921468
  • 179.00 CHF / 25 Tests
Verfügbar ab: 08-07-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Spezifikation
CD2
Monoclonal
5μL/Test
10 mM NaH2PO4, 150 mM NaCl, 0.09% NaN3, 0.1% gelatin, pH7.2
CD2
Protein A/G Purified
RUO
914
IgG1 κ
Flow Cytometry
RPA-2.10
PE
NP_001758
Mouse
25 Tests
Primary
Store at 2-4°C.