Learn More
CD2 Mouse, PE, Clone: RPA-2.10, enQuireBio™
Mouse Monoclonal Antibody
210.00 CHF - 1700.00 CHF
Spezifikation
Antigen CD2
Klon RPA-2.10
Konzentration 5μL/Test
Anwendungen Flow Cytometry
Klassifikation Monoclonal
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
15921468
Unterlagen ansehen
EnquireBio
QAB1-PE-25Tests
25 Tests
210.00 CHF
25 Tests
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
15911468
Unterlagen ansehen
EnquireBio
QAB1-PE-100Tests
100 Tests
407.00 CHF
100 Tests
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
15931468
Unterlagen ansehen
EnquireBio
QAB1-PE-500Tests
500 Tests
1700.00 CHF
500 Tests
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Spezifikation
CD2
5μL/Test
Monoclonal
Mouse
10 mM NaH2PO4, 150 mM NaCl, 0.09% NaN3, 0.1% gelatin, pH7.2
914
IgG1 κ
Protein A/G Purified
RPA-2.10
Flow Cytometry
PE
RUO
NP_001758
CD2
Primary
Store at 2-4°C.
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
CD2 Mouse, PE, Clone: RPA-2.10, enQuireBio™