Learn More
CD2 Mouse, PE, Clone: RPA-2.10, enQuireBio™
Mouse Monoclonal Antibody
210.00 CHF - 1700.00 CHF
Spezifikation
Antigen | CD2 |
---|---|
Klon | RPA-2.10 |
Konzentration | 5μL/Test |
Anwendungen | Flow Cytometry |
Klassifikation | Monoclonal |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15921468
|
EnquireBio
QAB1-PE-25Tests |
25 Tests |
210.00 CHF
25 Tests |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | |||||
15911468
|
EnquireBio
QAB1-PE-100Tests |
100 Tests |
407.00 CHF
100 Tests |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | |||||
15931468
|
EnquireBio
QAB1-PE-500Tests |
500 Tests |
1700.00 CHF
500 Tests |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | |||||
Spezifikation
CD2 | |
5μL/Test | |
Monoclonal | |
Mouse | |
10 mM NaH2PO4, 150 mM NaCl, 0.09% NaN3, 0.1% gelatin, pH7.2 | |
914 | |
IgG1 κ | |
Protein A/G Purified |
RPA-2.10 | |
Flow Cytometry | |
PE | |
RUO | |
NP_001758 | |
CD2 | |
Primary | |
Store at 2-4°C. |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
CD2 Mouse, PE, Clone: RPA-2.10, enQuireBio™