Learn More
CD2 Mouse, FITC, Clone: RPA-2.10, enQuireBio™
Mouse Monoclonal Antibody
180.60 CHF - 1422.75 CHF
Spezifikation
Antigen CD2
Klon RPA-2.10
Konzentration 5μL/Test
Anwendungen Flow Cytometry
Klassifikation Monoclonal
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
15961458
Unterlagen ansehen
EnquireBio
QAB1-F-25Tests
25 Tests
180.60 CHF
25 Tests
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
15951458
Unterlagen ansehen
EnquireBio
QAB1-F-100Tests
100 Tests
337.05 CHF
100 Tests
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
15971458
Unterlagen ansehen
EnquireBio
QAB1-F-500Tests
500 Tests
1422.75 CHF
500 Tests
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Spezifikation
CD2
5μL/Test
Monoclonal
Mouse
10 mM NaH2PO4, 150 mM NaCl, 0.09% NaN3, 0.1% gelatin, pH7.2
914
IgG1 κ
Protein A/G Purified
RPA-2.10
Flow Cytometry
FITC
RUO
NP_001758
CD2
Primary
Store at 2-4°C.