Learn More
CD2 Mouse, FITC, Clone: RPA-2.10, enQuireBio™
Mouse Monoclonal Antibody
180.60 CHF - 1422.75 CHF
Spezifikation
| Antigen | CD2 |
|---|---|
| Klon | RPA-2.10 |
| Konzentration | 5μL/Test |
| Anwendungen | Flow Cytometry |
| Klassifikation | Monoclonal |
| Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
|
15961458
|
EnquireBio
QAB1-F-25Tests |
25 Tests |
180.60 CHF
25 Tests |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | |||||
|
15951458
|
EnquireBio
QAB1-F-100Tests |
100 Tests |
337.05 CHF
100 Tests |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | |||||
|
15971458
|
EnquireBio
QAB1-F-500Tests |
500 Tests |
1422.75 CHF
500 Tests |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | |||||
Spezifikation
| CD2 | |
| 5μL/Test | |
| Monoclonal | |
| Mouse | |
| 10 mM NaH2PO4, 150 mM NaCl, 0.09% NaN3, 0.1% gelatin, pH7.2 | |
| 914 | |
| IgG1 κ | |
| Protein A/G Purified |
| RPA-2.10 | |
| Flow Cytometry | |
| FITC | |
| RUO | |
| NP_001758 | |
| CD2 | |
| Primary | |
| Store at 2-4°C. |