Learn More
CD2 Mouse, FITC, Clone: RPA-2.10, enQuireBio™
Mouse Monoclonal Antibody
Marke:  EnquireBio QAB1-F-100Tests
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15951458
  • 337.05 CHF / 100 Tests
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Spezifikation
CD2
Monoclonal
5μL/Test
10 mM NaH2PO4, 150 mM NaCl, 0.09% NaN3, 0.1% gelatin, pH7.2
CD2
Protein A/G Purified
RUO
914
IgG1 κ
Flow Cytometry
RPA-2.10
FITC
NP_001758
Mouse
100 Tests
Primary
Store at 2-4°C.