Learn More
CD19 Mouse, PE, Clone: SJ25C1, enQuireBio™
Mouse Monoclonal Antibody
128.10 CHF - 1113.00 CHF
Spezifikation
| Antigen | CD19 |
|---|---|
| Klon | SJ25C1 |
| Konzentration | 5μL/Test |
| Anwendungen | Flow Cytometry |
| Klassifikation | Monoclonal |
| Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
|
15921788
|
EnquireBio
QAB29-PE-25Tests |
25 Tests |
128.10 CHF
25 Tests |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | |||||
|
15911788
|
EnquireBio
QAB29-PE-100Tests |
100 Tests |
284.55 CHF
100 Tests |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | |||||
|
15931788
|
EnquireBio
QAB29-PE-500Tests |
500 Tests |
1113.00 CHF
500 Tests |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | |||||
Spezifikation
| CD19 | |
| 5μL/Test | |
| Monoclonal | |
| Mouse | |
| 10 mM NaH2PO4, 150 mM NaCl, 0.09% NaN3, 0.1% gelatin, pH7.2 | |
| 930 | |
| IgG1 κ | |
| Protein A/G Purified |
| SJ25C1 | |
| Flow Cytometry | |
| PE | |
| RUO | |
| NP_001171569 | |
| CD19 | |
| Primary | |
| Store at 2-4°C. |
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto