Learn More
CD19 Mouse, PE, Clone: SJ25C1, enQuireBio™
Mouse Monoclonal Antibody
Marke:  EnquireBio QAB29-PE-25Tests
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15921788
  • 128.10 CHF / 25 Tests
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Spezifikation
CD19
Monoclonal
5μL/Test
10 mM NaH2PO4, 150 mM NaCl, 0.09% NaN3, 0.1% gelatin, pH7.2
CD19
Protein A/G Purified
RUO
930
IgG1 κ
Flow Cytometry
SJ25C1
PE
NP_001171569
Mouse
25 Tests
Primary
Store at 2-4°C.