Learn More
CD19 Mouse, FITC, Clone: SJ25C1, enQuireBio™
Mouse Monoclonal Antibody
193.20 CHF - 1496.25 CHF
Spezifikation
| Antigen | CD19 |
|---|---|
| Klon | SJ25C1 |
| Konzentration | 5μL/Test |
| Anwendungen | Flow Cytometry |
| Klassifikation | Monoclonal |
| Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
|
15961778
|
EnquireBio
QAB29-F-25Tests |
25 Tests |
193.20 CHF
25 Tests |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | |||||
|
15951778
|
EnquireBio
QAB29-F-100Tests |
100 Tests |
375.90 CHF
100 Tests |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | |||||
|
15971778
|
EnquireBio
QAB29-F-500Tests |
500 Tests |
1496.25 CHF
500 Tests |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | |||||
Spezifikation
| CD19 | |
| 5μL/Test | |
| Monoclonal | |
| Mouse | |
| 10 mM NaH2PO4, 150 mM NaCl, 0.09% NaN3, 0.1% gelatin, pH7.2 | |
| 930 | |
| IgG1 κ | |
| Protein A/G Purified |
| SJ25C1 | |
| Flow Cytometry | |
| FITC | |
| RUO | |
| NP_001171569 | |
| CD19 | |
| Primary | |
| Store at 2-4°C. |