Learn More
CD19 Mouse, FITC, Clone: SJ25C1, enQuireBio™
Mouse Monoclonal Antibody
Marke: EnquireBio QAB29-F-25Tests
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Spezifikation
| CD19 | |
| Monoclonal | |
| 5μL/Test | |
| 10 mM NaH2PO4, 150 mM NaCl, 0.09% NaN3, 0.1% gelatin, pH7.2 | |
| CD19 | |
| Protein A/G Purified | |
| RUO | |
| 930 | |
| IgG1 κ |
| Flow Cytometry | |
| SJ25C1 | |
| FITC | |
| NP_001171569 | |
| Mouse | |
| 25 Tests | |
| Primary | |
| Store at 2-4°C. |