Learn More
CD19 Monoclonal Antibody (eBio1D3 (1D3)), Functional Grade, eBioscience™, Invitrogen™
Rat Monoclonal Antibody
3280.00 CHF - 16350.00 CHF
Spezifikation
Antigen CD19
Klon eBio1D3 (1D3)
Konzentration 1 mg/mL
Anwendungen Flow Cytometry, Functional Assay, Immunohistochemistry (Frozen)
Klassifikation Monoclonal
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
17130952
Unterlagen ansehen
Invitrogen
16-0193-38
5 mg Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
17110952
Unterlagen ansehen
Invitrogen
16-0193-025
25 mg Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
17120952
Unterlagen ansehen
Invitrogen
16-0193-050
50 mg Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Beschreibung
Beschreibung
The eBio1D3 MAb reacts with mouse CD19, a 95 kDa transmembrane glycoprotein. CD19 is expressed by B cells during all stages of development excluding the terminally differentiated plasma cells. Follicular dendritic cells also express CD19. Together CD21, CD81, MHC class II, and CD19 form a multimolecular complex that associates with the BCR. Signaling through CD19 induces tyrosine phosphorylation, calcium flux and proliferation of B cells.
CD19 Monoclonal antibody specifically detects CD19 in Mouse samples. It is validated for Flow Cytometry, Functional Assay, Immunohistochemistry (Frozen)
Spezifikation
Spezifikation
CD19
1 mg/mL
Monoclonal
Liquid
RUO
PBS with no preservative; pH 7.2
AW495831; B4; B-lymphocyte antigen CD19; B-lymphocyte surface antigen B4; Cd19; CD19 antigen; CD19 molecule; CVID3; differentiation antigen CD19; Leu-12; T-cell surface antigen Leu-12
IgG2a κ
Affinity chromatography
Antibody
eBio1D3 (1D3)
Flow Cytometry, Functional Assay, Immunohistochemistry (Frozen)
Functional Grade
Rat
Mouse
P25918
12478
Primary
4° C
Cd19