Learn More
CD19 Monoclonal Antibody (eBio1D3 (1D3)), Functional Grade, eBioscience™, Invitrogen™
Rat Monoclonal Antibody
Marke:  Invitrogen 16-0193-38
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 17130952
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen »
Beschreibung
Beschreibung
The eBio1D3 MAb reacts with mouse CD19, a 95 kDa transmembrane glycoprotein. CD19 is expressed by B cells during all stages of development excluding the terminally differentiated plasma cells. Follicular dendritic cells also express CD19. Together CD21, CD81, MHC class II, and CD19 form a multimolecular complex that associates with the BCR. Signaling through CD19 induces tyrosine phosphorylation, calcium flux and proliferation of B cells.
CD19 Monoclonal antibody specifically detects CD19 in Mouse samples. It is validated for Flow Cytometry, Functional Assay, Immunohistochemistry (Frozen)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
CD19
Monoclonal
1 mg/mL
PBS with no preservative; pH 7.2
P25918
Rat
5 mg
Primary
Mouse
Antibody
IgG2a κ
Flow Cytometry, Functional Assay, Immunohistochemistry (Frozen)
eBio1D3 (1D3)
Functional Grade
Cd19
AW495831; B4; B-lymphocyte antigen CD19; B-lymphocyte surface antigen B4; Cd19; CD19 antigen; CD19 molecule; CVID3; differentiation antigen CD19; Leu-12; T-cell surface antigen Leu-12
Affinity chromatography
RUO
12478
4° C