Learn More
CD178 / Fas ligand Mouse, PE, Clone: NOK-1, enQuireBio™
Mouse Monoclonal Antibody
Marke:  EnquireBio QAB85-PE-100Tests
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15962568
  • 308.00 CHF / 100 Tests
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 23-09-2025
Spezifikation
CD178 / Fas ligand
Monoclonal
0.5mg/mL
10 mM NaH2PO4, 150 mM NaCl, 0.09% NaN3, pH 7.2
FASLG
Protein A/G Purified
RUO
356
IgG1 κ
Flow Cytometry
NOK-1
PE
NP_001289675
Mouse
100 Tests
Primary
Store at 2-4°C.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
CD178 / Fas ligand Mouse, PE, Clone: NOK-1, enQuireBio™ > 100 Tests